Merck
ENA423207808
Enamine
2-[2-(cyclobutylamino)ethoxy]ethan-1-ol
Wybierz wielkość
100 MG
1255,50 zł
250 MG
1705,95 zł
500 MG
2577,60 zł
1 G
3244,50 zł
2.5 G
6169,50 zł
5 G
9024,30 zł
10 G
13 283,10 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-168373-100MG
1255,50 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1255,50 zł
250 MG
1705,95 zł
500 MG
2577,60 zł
1 G
3244,50 zł
2.5 G
6169,50 zł
5 G
9024,30 zł
10 G
13 283,10 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
159.23
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-168373-100MG
1255,50 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
2-[2-(cyclobutylamino)ethoxy]ethanol
Inchi Code
1S/C8H17NO2/c10-5-7-11-6-4-9-8-2-1-3-8/h8-10H,1-7H2
Klucz InChI
VHHCLVLPRXXFCQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-168373
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-168373
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)