Merck
ENA423204035
Enamine
2,4-dimethyl-N-(2-methylpropyl)aniline
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.29
Numer MDL:
Iupac Name
N-isobutyl-2,4-dimethylaniline
Inchi Code
1S/C12H19N/c1-9(2)8-13-12-6-5-10(3)7-11(12)4/h5-7,9,13H,8H2,1-4H3
Klucz InChI
GWXKOPLNQUGANY-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-164454
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-164454
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)