Merck
ENA423200376
Enamine
4-tert-butylpiperidin-2-one
Wybierz wielkość
100 MG
1795,95 zł
250 MG
2556,45 zł
500 MG
4030,65 zł
1 G
5171,40 zł
2.5 G
10 132,20 zł
5 G
14 993,55 zł
10 G
22 241,70 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-157948-100MG
1795,95 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1795,95 zł
250 MG
2556,45 zł
500 MG
4030,65 zł
1 G
5171,40 zł
2.5 G
10 132,20 zł
5 G
14 993,55 zł
10 G
22 241,70 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
155.24
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-157948-100MG
1795,95 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
mp
134-138
Iupac Name
4-(tert-butyl)piperidin-2-one
Inchi Code
1S/C9H17NO/c1-9(2,3)7-4-5-10-8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,10,11)
Klucz InChI
WCAYVLDBIHEGGQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157948
Melting Point
134-138
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157948
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)