Merck
ENA423200266
Enamine
1-(3-methoxypyridin-4-yl)ethan-1-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.2
Numer MDL:
Iupac Name
1-(3-methoxy-4-pyridinyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C8H12N2O/c1-6(9)7-3-4-10-5-8(7)11-2/h3-6H,9H2,1-2H3
Klucz InChI
VHYWKJVISYBWPI-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157726
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157726
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)