Merck
ENA423200243
Enamine
2-amino-3-(3-bromophenyl)propanoic acid hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
280.55
Numer MDL:
mp
238-240
Iupac Name
2-amino-3-(3-bromophenyl)propanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H10BrNO2.ClH/c10-7-3-1-2-6(4-7)5-8(11)9(12)13;/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13);1H
Klucz InChI
MRWIBMCVLBZBLR-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157629
Melting Point
238-240
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157629
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)