Merck
ENA423200231
Enamine
4-(pyrazin-2-yloxy)cyclohexan-1-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.25
Numer MDL:
Iupac Name
4-(2-pyrazinyloxy)cyclohexanamine
Inchi Code
1S/C10H15N3O/c11-8-1-3-9(4-2-8)14-10-7-12-5-6-13-10/h5-9H,1-4,11H2
Klucz InChI
RMVXHXGOICIBCO-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157559
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157559
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)