Merck
ENA423200202
Enamine
5-bromo-2-methoxy-N,N-dimethylaniline
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.1
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
5-bromo-2-methoxy-N,N-dimethylaniline
Inchi Code
1S/C9H12BrNO/c1-11(2)8-6-7(10)4-5-9(8)12-3/h4-6H,1-3H3
Klucz InChI
PRGSJBNFMZNFHJ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157247
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157247
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)