Merck
ENA423200196
Enamine
[1-(2-fluorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]methanol
Wybierz wielkość
100 MG
1711,80 zł
250 MG
2372,85 zł
500 MG
3613,05 zł
1 G
4578,30 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-157205-100MG
1711,80 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1711,80 zł
250 MG
2372,85 zł
500 MG
3613,05 zł
1 G
4578,30 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.19
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-157205-100MG
1711,80 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
[1-(2-fluorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]methanol
Inchi Code
1S/C10H9FN2O/c11-9-3-1-2-4-10(9)13-6-5-8(7-14)12-13/h1-6,14H,7H2
Klucz InChI
FZOOJFYRSITVFT-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157205
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157205
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)