Merck
ENA423200162
Enamine
methyl 7-oxabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate
Wybierz wielkość
100 MG
933,75 zł
250 MG
1249,65 zł
500 MG
2173,95 zł
1 G
2823,30 zł
2.5 G
5344,65 zł
5 G
7801,65 zł
10 G
11 475,45 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-156773-100MG
933,75 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
933,75 zł
250 MG
1249,65 zł
500 MG
2173,95 zł
1 G
2823,30 zł
2.5 G
5344,65 zł
5 G
7801,65 zł
10 G
11 475,45 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.18
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-156773-100MG
933,75 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
methyl 7-oxabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H12O3/c1-10-8(9)6-4-5-2-3-7(6)11-5/h5-7H,2-4H2,1H3
Klucz InChI
UYMKMUZNHJKUQB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156773
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156773
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)