Merck
ENA423199826
Enamine
2-(3-bromopropyl)quinoline hydrobromide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
331.05
Numer MDL:
Iupac Name
2-(3-bromopropyl)quinoline hydrobromide
Inchi Code
1S/C12H12BrN.BrH/c13-9-3-5-11-8-7-10-4-1-2-6-12(10)14-11;/h1-2,4,6-8H,3,5,9H2;1H
Klucz InChI
IBWPSTZJLOHYCB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Br
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139321
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139321
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)