Merck
ENA413172479
Enamine
3-chloro-4-(difluoromethoxy)aniline
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.58
Numer MDL:
Iupac Name
3-chloro-4-(difluoromethoxy)aniline
Inchi Code
1S/C7H6ClF2NO/c8-5-3-4(11)1-2-6(5)12-7(9)10/h1-3,7H,11H2
Klucz InChI
SECIIRUYYUOYEN-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-34051
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-34051
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)