Merck
ENA413172205
Enamine
N-methyl-4-(piperazin-1-yl)benzene-1-sulfonamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
255.34
Numer MDL:
Iupac Name
N-methyl-4-(1-piperazinyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C11H17N3O2S/c1-12-17(15,16)11-4-2-10(3-5-11)14-8-6-13-7-9-14/h2-5,12-13H,6-9H2,1H3
Klucz InChI
PVSHWHPCBYJIBV-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157639
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157639
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)