Merck
ENA413172109
Enamine
4-[(3-tert-butyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl)oxy]-3-chloroaniline
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
283.78
Numer MDL:
Iupac Name
4-[(3-tert-butyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl)oxy]-3-chloroaniline
Inchi Code
1S/C12H14ClN3OS/c1-12(2,3)10-15-11(18-16-10)17-9-5-4-7(14)6-8(9)13/h4-6H,14H2,1-3H3
Klucz InChI
WPUCWIJBRFURPY-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157291
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157291
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)