Merck
ENA413172002
Enamine
1,5-dimethyl-1H-imidazole-2-carbaldehyde
Wybierz wielkość
100 MG
693,90 zł
250 MG
898,65 zł
500 MG
1302,30 zł
1 G
1612,35 zł
2.5 G
3022,20 zł
5 G
5841,90 zł
10 G
11 481,30 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-155271-100MG
693,90 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
693,90 zł
250 MG
898,65 zł
500 MG
1302,30 zł
1 G
1612,35 zł
2.5 G
3022,20 zł
5 G
5841,90 zł
10 G
11 481,30 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.14
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-155271-100MG
693,90 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
1,5-dimethyl-1H-imidazole-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C6H8N2O/c1-5-3-7-6(4-9)8(5)2/h3-4H,1-2H3
Klucz InChI
KXTVDKIRYKCHRB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155271
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155271
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)