Merck
ENA413171984
Enamine
1-{4-[(3-aminophenyl)methyl]piperazin-1-yl}ethan-1-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.31
Numer MDL:
Iupac Name
3-[(4-acetyl-1-piperazinyl)methyl]aniline
Inchi Code
1S/C13H19N3O/c1-11(17)16-7-5-15(6-8-16)10-12-3-2-4-13(14)9-12/h2-4,9H,5-8,10,14H2,1H3
Klucz InChI
YNBSVMAJDLBHTO-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156837
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156837
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)