Merck
ENA413171967
Enamine
4-methoxycyclohexane-1-carbonyl chloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.64
Numer MDL:
Iupac Name
4-methoxycyclohexanecarbonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H13ClO2/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h6-7H,2-5H2,1H3
Klucz InChI
DRGGCXKJFXNNFI-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156728
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156728
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)