Merck
ENA413171877
Enamine
4-(3-methoxybenzoyl)benzoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.26
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
mp
160-162
Iupac Name
4-(3-methoxybenzoyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C15H12O4/c1-19-13-4-2-3-12(9-13)14(16)10-5-7-11(8-6-10)15(17)18/h2-9H,1H3,(H,17,18)
Klucz InChI
XMCMXNDLBJCBMQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156380
Melting Point
160-162
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156380
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)