Merck
ENA413171605
Enamine
2-bromo-5-(bromomethyl)thiophene
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
255.96
Numer MDL:
Iupac Name
2-bromo-5-(bromomethyl)thiophene
Inchi Code
1S/C5H4Br2S/c6-3-4-1-2-5(7)8-4/h1-2H,3H2
Klucz InChI
OECAOMHGRQHCGG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
-70
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155515
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155515
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)