Merck
ENA413170784
Enamine
1-(4-chloro-3-methylpyridin-2-yl)ethan-1-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.61
Numer MDL:
Iupac Name
1-(4-chloro-3-methyl-2-pyridinyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H8ClNO/c1-5-7(9)3-4-10-8(5)6(2)11/h3-4H,1-2H3
Klucz InChI
BSZUIMPKWCSTFI-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-153634
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-153634
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)