Merck
ENA413170527
Enamine
1-methyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-amine
Wybierz wielkość
50 MG
2214,90 zł
100 MG
3209,40 zł
250 MG
4496,40 zł
500 MG
6965,10 zł
1 G
8878,05 zł
2.5 G
17 202,60 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-152797-50MG
2214,90 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
2214,90 zł
100 MG
3209,40 zł
250 MG
4496,40 zł
500 MG
6965,10 zł
1 G
8878,05 zł
2.5 G
17 202,60 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.17
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-152797-50MG
2214,90 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
mp
284-286
Iupac Name
1-methyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C7H8N4/c1-11-5-3-2-4-9-6(5)10-7(11)8/h2-4H,1H3,(H2,8,9,10)
Klucz InChI
IYQKHZOGAWOVTF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-152797
Melting Point
284-286
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-152797
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)