Merck
ENA413170454
Enamine
5-iodo-2-(morpholin-4-yl)benzoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
333.13
Numer MDL:
Iupac Name
5-iodo-2-morpholinobenzoic acid
Inchi Code
1S/C11H12INO3/c12-8-1-2-10(9(7-8)11(14)15)13-3-5-16-6-4-13/h1-2,7H,3-6H2,(H,14,15)
Klucz InChI
ZCRSMLAGUFTKGL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-152600
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-152600
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)