Merck
ENA413167686
Enamine
4-(3-fluorophenyl)piperidine
Wybierz wielkość
100 MG
389,70 zł
250 MG
465,75 zł
500 MG
617,85 zł
1 G
734,85 zł
2.5 G
1319,85 zł
5 G
2285,10 zł
10 G
4367,70 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-146316-100MG
389,70 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
389,70 zł
250 MG
465,75 zł
500 MG
617,85 zł
1 G
734,85 zł
2.5 G
1319,85 zł
5 G
2285,10 zł
10 G
4367,70 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.24
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-146316-100MG
389,70 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
4-(3-fluorophenyl)piperidine
Inchi Code
1S/C11H14FN/c12-11-3-1-2-10(8-11)9-4-6-13-7-5-9/h1-3,8-9,13H,4-7H2
Klucz InChI
BCYGJJOHAFKLLF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-146316
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-146316
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)