Merck
ENA413167233
Enamine
[4-(cyclopentyloxy)phenyl]methanamine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.27
Numer MDL:
Iupac Name
[4-(cyclopentyloxy)phenyl]methanamine
Inchi Code
1S/C12H17NO/c13-9-10-5-7-12(8-6-10)14-11-3-1-2-4-11/h5-8,11H,1-4,9,13H2
Klucz InChI
RGJQWOYBWZMZKZ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-145588
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-145588
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)