Merck
ENA413167222
Enamine
3-(4-aminophenoxy)propanoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.19
Numer MDL:
Iupac Name
3-(4-aminophenoxy)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H11NO3/c10-7-1-3-8(4-2-7)13-6-5-9(11)12/h1-4H,5-6,10H2,(H,11,12)
Klucz InChI
BXZFRAKKWTXCSD-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-145574
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-145574
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)