Merck
ENA413166757
Enamine
2-(bromomethyl)prop-2-en-1-ol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151
Numer MDL:
Iupac Name
2-(bromomethyl)-2-propen-1-ol
Inchi Code
1S/C4H7BrO/c1-4(2-5)3-6/h6H,1-3H2
Klucz InChI
ZGBZQPLMILYHFP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-142448
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-142448
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)