Kluczowe dokumenty
ENA413166678
Enamine
4-(trifluoromethyl)cyclohex-2-en-1-one
Wybierz wielkość
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-140437-100MG
3343,50 zł
Wybierz wielkość
About This Item
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-140437-100MG
3343,50 zł
Iupac Name
4-(trifluoromethyl)cyclohex-2-en-1-one
Inchi Code
1S/C7H7F3O/c8-7(9,10)5-1-3-6(11)4-2-5/h1,3,5H,2,4H2
Klucz InChI
JORQWRLRSVEFTQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140437
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)