Merck
ENA413166669
Enamine
5,7-dihydro-4H-spiro[1,3-benzothiazole-6,2'-[1,3]dioxolane]-2-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.27
Numer MDL:
Iupac Name
4,7-dihydro-5H-spiro[benzo[d]thiazole-6,2'-[1,3]dioxolan]-2-amine
Inchi Code
1S/C9H12N2O2S/c10-8-11-6-1-2-9(5-7(6)14-8)12-3-4-13-9/h1-5H2,(H2,10,11)
Klucz InChI
JQTVGFUWFXKIIV-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140425
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140425
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)