Merck
ENA413166379
Enamine
N-methoxy-N-methylcyclobutanecarboxamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.19
Numer MDL:
Iupac Name
N-methoxy-N-methylcyclobutanecarboxamide
Inchi Code
1S/C7H13NO2/c1-8(10-2)7(9)6-4-3-5-6/h6H,3-5H2,1-2H3
Klucz InChI
HKNFUJIVKFTWJB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139716
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139716
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)