Merck
ENA413166201
Enamine
1-ethyl-4-(3-nitrophenyl)piperazine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
235.29
Numer MDL:
Iupac Name
1-ethyl-4-(3-nitrophenyl)piperazine
Inchi Code
1S/C12H17N3O2/c1-2-13-6-8-14(9-7-13)11-4-3-5-12(10-11)15(16)17/h3-5,10H,2,6-9H2,1H3
Klucz InChI
DBFXVOLMGLPKMW-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139637
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139637
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)