Merck
ENA413166073
Enamine
(4S,9S)-14,16,22,24-tetra-tert-butyl-18,20-dioxa-3,10-diaza-19-cobaltatetracyclo[19.4.0.0^{4,9}.0^{12,17}]pentacosa-1(21),2,10,12(17),13,15,22,24-octaene
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
603.75
Numer MDL:
Iupac Name
cobalt(II) 6,6'-((1Z,1'Z)-(((1S,2S)-cyclohexane-1,2-diyl)bis(azanylylidene))bis(methanylylidene))bis(2,4-di-tert-butylphenolate)
Inchi Code
1S/C36H54N2O2.Co/c1-33(2,3)25-17-23(31(39)27(19-25)35(7,8)9)21-37-29-15-13-14-16-30(29)38-22-24-18-26(34(4,5)6)20-28(32(24)40)36(10,11)12;/h17-22,29-30,39-40H,13-16H2,1-12H3;/q;+2/p-2/b37-21-,38-22-;/t29-,30-;/m0./s1
Klucz InChI
ZFWPDJKMASHRPT-MIOFXIOKSA-L
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140631
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140631
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)