Merck
ENA413166021
Enamine
2-(2,6-dichlorophenyl)ethanimidamide hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
239.53
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
2-(2,6-dichlorophenyl)ethanimidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H8Cl2N2.ClH/c9-6-2-1-3-7(10)5(6)4-8(11)12;/h1-4H,11-12H2;1H
Klucz InChI
NYZDDPZZOZSIQQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140491
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140491
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)