Kluczowe dokumenty
ENA413165867
Enamine
ethyl 3-{bicyclo[2.2.1]heptan-2-yl}prop-2-enoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.27
Iupac Name
ethyl (E)-3-(bicyclo[2.2.1]heptan-2-yl)acrylate
Inchi Code
1S/C12H18O2/c1-2-14-12(13)6-5-11-8-9-3-4-10(11)7-9/h5-6,9-11H,2-4,7-8H2,1H3/b6-5+
Klucz InChI
HSCQVKURBIBHJY-AATRIKPKSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140506
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140506
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)