Merck
ENA413165517
Enamine
ethyl 1H,4H,5H,6H,7H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-3-carboxylate
Wybierz wielkość
100 MG
489,15 zł
250 MG
612,00 zł
500 MG
851,85 zł
1 G
1033,20 zł
2.5 G
1957,50 zł
5 G
3402,45 zł
10 G
6075,90 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-138702-100MG
489,15 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
489,15 zł
250 MG
612,00 zł
500 MG
851,85 zł
1 G
1033,20 zł
2.5 G
1957,50 zł
5 G
3402,45 zł
10 G
6075,90 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.22
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-138702-100MG
489,15 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
ethyl 4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H13N3O2/c1-2-14-9(13)8-6-5-10-4-3-7(6)11-12-8/h10H,2-5H2,1H3,(H,11,12)
Klucz InChI
PMOHZPNLNJKKRE-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-138702
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-138702
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)