Merck
ENA413165244
Enamine
(1-methoxyisoquinolin-3-yl)methanol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.21
Numer MDL:
Iupac Name
(1-methoxy-3-isoquinolinyl)methanol
Inchi Code
1S/C11H11NO2/c1-14-11-10-5-3-2-4-8(10)6-9(7-13)12-11/h2-6,13H,7H2,1H3
Klucz InChI
OUCOTJREWHCCKX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133824
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133824
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)