Merck
ENA410544054
Enamine
methyl 2-bromo-2-(2-methylphenyl)acetate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
243.1
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
methyl bromo(2-methylphenyl)acetate
Inchi Code
1S/C10H11BrO2/c1-7-5-3-4-6-8(7)9(11)10(12)13-2/h3-6,9H,1-2H3
Klucz InChI
NDDRCRIJXMICQS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49318
Piktogramy
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49318
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)