Merck
ENA410543153
Enamine
5-bromo-7-methyl-1-benzofuran-3-carboxylic acid
Wybierz wielkość
100 MG
1881,45 zł
250 MG
2601,00 zł
500 MG
3987,45 zł
1 G
5052,15 zł
2.5 G
9714,60 zł
5 G
14 271,75 zł
10 G
21 069,45 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-139497-100MG
1881,45 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1881,45 zł
250 MG
2601,00 zł
500 MG
3987,45 zł
1 G
5052,15 zł
2.5 G
9714,60 zł
5 G
14 271,75 zł
10 G
21 069,45 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
255.07
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-139497-100MG
1881,45 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
5-bromo-7-methyl-1-benzofuran-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H7BrO3/c1-5-2-6(11)3-7-8(10(12)13)4-14-9(5)7/h2-4H,1H3,(H,12,13)
Klucz InChI
ISGQFYMPLVYMOW-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139497
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139497
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)