Merck
ENA410542553
Enamine
2-chloro-N-[4-(1H-imidazol-4-yl)phenyl]propanamide
Wybierz wielkość
100 MG
1530,45 zł
250 MG
2086,20 zł
500 MG
3180,15 zł
1 G
4016,70 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-133115-100MG
1530,45 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1530,45 zł
250 MG
2086,20 zł
500 MG
3180,15 zł
1 G
4016,70 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
249.7
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-133115-100MG
1530,45 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
2-chloro-N-[4-(1H-imidazol-4-yl)phenyl]propanamide
Inchi Code
1S/C12H12ClN3O/c1-8(13)12(17)16-10-4-2-9(3-5-10)11-6-14-7-15-11/h2-8H,1H3,(H,14,15)(H,16,17)
Klucz InChI
IXYXTMLQFKAAED-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133115
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133115
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)