Merck
ENA408615979
Enamine
1-benzyl-3-iodo-1H-pyrazole
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284.1
Numer MDL:
Iupac Name
1-benzyl-3-iodo-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C10H9IN2/c11-10-6-7-13(12-10)8-9-4-2-1-3-5-9/h1-7H,8H2
Klucz InChI
MOWNQEYFXDLQQA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136890
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136890
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)