Merck
ENA408615569
Enamine
4-tert-butyl 3-methyl thiomorpholine-3,4-dicarboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
261.34
Numer MDL:
Iupac Name
4-(tert-butyl) 3-methyl thiomorpholine-3,4-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C11H19NO4S/c1-11(2,3)16-10(14)12-5-6-17-7-8(12)9(13)15-4/h8H,5-7H2,1-4H3
Klucz InChI
WATXLILDVUDIBE-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135359
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135359
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)