Merck
ENA408615492
Enamine
4-[(3-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzonitrile dihydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
288.22
Numer MDL:
Iupac Name
4-((3-methylpiperazin-1-yl)methyl)benzonitrile dihydrochloride
Inchi Code
1S/C13H17N3.2ClH/c1-11-9-16(7-6-15-11)10-13-4-2-12(8-14)3-5-13;;/h2-5,11,15H,6-7,9-10H2,1H3;2*1H
Klucz InChI
DDIYECWEHBUYCA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
91
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-137183
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-137183
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)