Merck
ENA408615431
Enamine
tert-butyl 3-[(3-fluoropyridin-2-yl)oxy]azetidine-1-carboxylate
Wybierz wielkość
100 MG
1711,80 zł
250 MG
2372,85 zł
500 MG
3613,05 zł
1 G
4578,30 zł
2.5 G
8772,75 zł
5 G
12 885,30 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-136333-100MG
1711,80 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1711,80 zł
250 MG
2372,85 zł
500 MG
3613,05 zł
1 G
4578,30 zł
2.5 G
8772,75 zł
5 G
12 885,30 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
268.29
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-136333-100MG
1711,80 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
tert-butyl 3-((3-fluoropyridin-2-yl)oxy)azetidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H17FN2O3/c1-13(2,3)19-12(17)16-7-9(8-16)18-11-10(14)5-4-6-15-11/h4-6,9H,7-8H2,1-3H3
Klucz InChI
PHCZBEBTMURAEJ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136333
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136333
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)