Merck
ENA408615411
Enamine
1-(azetidin-3-yl)-1H-1,2,3-triazole-4-carboxamide hydrochloride
Wybierz wielkość
50 MG
1729,35 zł
100 MG
2466,45 zł
250 MG
3425,85 zł
500 MG
5292,00 zł
1 G
6725,25 zł
2.5 G
12 990,60 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-136080-50MG
1729,35 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
1729,35 zł
100 MG
2466,45 zł
250 MG
3425,85 zł
500 MG
5292,00 zł
1 G
6725,25 zł
2.5 G
12 990,60 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.63
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-136080-50MG
1729,35 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
1-(azetidin-3-yl)-1H-1,2,3-triazole-4-carboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9N5O.ClH/c7-6(12)5-3-11(10-9-5)4-1-8-2-4;/h3-4,8H,1-2H2,(H2,7,12);1H
Klucz InChI
LGQZTNWLLSENJQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136080
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136080
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)