Merck
ENA405195016
Enamine
O-(2,2-difluoroethyl)hydroxylamine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
133.53
Numer MDL:
Iupac Name
2-(aminooxy)-1,1-difluoroethane hydrochloride
Inchi Code
1S/C2H5F2NO.ClH/c3-2(4)1-6-5;/h2H,1,5H2;1H
Klucz InChI
ZIUYOJCOLYHLLG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135562
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135562
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)