Merck
ENA405194539
Enamine
[1-(pyridin-2-yl)cyclopropyl]methanamine dihydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.13
Numer MDL:
Iupac Name
[1-(2-pyridinyl)cyclopropyl]methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12N2.2ClH/c10-7-9(4-5-9)8-3-1-2-6-11-8;;/h1-3,6H,4-5,7,10H2;2*1H
Klucz InChI
ZDJNSWOPKUVHDO-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134354
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134354
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)