Merck
ENA405194403
Enamine
3-(5-cyclohexyl-1H-1,2,4-triazol-3-yl)piperidine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.34
Numer MDL:
Iupac Name
3-(5-cyclohexyl-1H-1,2,4-triazol-3-yl)piperidine
Inchi Code
1S/C13H22N4/c1-2-5-10(6-3-1)12-15-13(17-16-12)11-7-4-8-14-9-11/h10-11,14H,1-9H2,(H,15,16,17)
Klucz InChI
KYUHNIBEFFCDOZ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128407
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128407
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)