Merck
ENA405194255
Enamine
1-methoxypropan-2-yl methanesulfonate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.21
Numer MDL:
Iupac Name
1-methoxypropan-2-yl methanesulfonate
Inchi Code
1S/C5H12O4S/c1-5(4-8-2)9-10(3,6)7/h5H,4H2,1-3H3
Klucz InChI
OFLUAKABUQZNOY-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133457
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133457
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)