Merck
ENA405194218
Enamine
3-ethylcyclohexane-1-carbaldehyde
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.23
Numer MDL:
Iupac Name
3-ethylcyclohexanecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H16O/c1-2-8-4-3-5-9(6-8)7-10/h7-9H,2-6H2,1H3
Klucz InChI
QQEDUHVMCXRENM-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133308
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133308
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)