Merck
ENA405194212
Enamine
bis(N-(propan-2-yl)guanidine); sulfuric acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.38
Numer MDL:
Iupac Name
1-isopropylguanidine hemisulfate
Inchi Code
1S/2C4H11N3.H2O4S/c2*1-3(2)7-4(5)6;1-5(2,3)4/h2*3H,1-2H3,(H4,5,6,7);(H2,1,2,3,4)
Klucz InChI
MFIQZHWDRVKGAK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
O=S(=O)(O)O
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133295
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133295
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)