Merck
ENA405194134
Enamine
2-methylquinolin-5-ol
Wybierz wielkość
100 MG
1354,95 zł
250 MG
1846,35 zł
500 MG
2788,20 zł
1 G
3519,45 zł
2.5 G
7169,85 zł
5 G
13 973,40 zł
10 G
27 071,55 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-104252-100MG
1354,95 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1354,95 zł
250 MG
1846,35 zł
500 MG
2788,20 zł
1 G
3519,45 zł
2.5 G
7169,85 zł
5 G
13 973,40 zł
10 G
27 071,55 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
159.19
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-104252-100MG
1354,95 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
mp
227-229
Iupac Name
2-methyl-5-quinolinol
Inchi Code
1S/C10H9NO/c1-7-5-6-8-9(11-7)3-2-4-10(8)12/h2-6,12H,1H3
Klucz InChI
SCDOECQNQZPWAJ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-104252
Melting Point
227-229
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-104252
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)