Merck
ENA405193965
Enamine
5-amino-3,4-dihydro-2H-pyrrole-2-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.59
Numer MDL:
Iupac Name
5-amino-2,3-dihydro-1H-pyrrole-2-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H8N2O2.ClH/c6-4-2-1-3(7-4)5(8)9;/h2-3,7H,1,6H2,(H,8,9);1H
Klucz InChI
BOHZWYWYZWFMJH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134276
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134276
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)